Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette per centrifuga in acciaio rivestito con resina epossidica
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
1
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Struttura resistente per la conservazione singola di provette per spazi di lavoro su banco limitati
- L'anello a base circolare stampato mantiene in posizione le provette a fondo conico o sferico
- I rack a incastro possono essere utilizzati singolarmente o agganciati per formare una linea
- Collegare tutti i rack necessari per creare un rack di provette personalizzato
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack per provette da centrifuga |
| Matrice | 1 x 1 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Assorted (Blue, Green, Orange, Pink, Yellow) |
| Capacità | Tubes (29 mm), Tubes (5 mL) |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 1 |
| Forma | Ring |
| Ripiani | 2 Tiers |
| Sovrapponibile | Yes, Interlocking |
| Vedi altri risultati |