Learn More
Velp Scientifica™ SP 311 Peristaltic Pumps
Velp Scientifica™ SP 311 Peristaltic Pumps are useful for transferring liquids in industry sectors like pharmaceutical, food, biotechnological, chemical, beverage.
877.00€ - 1060.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Transferring liquids in industry sectors like pharmaceutical, food, biotechnological, chemical, beverage |
---|---|
Include | Variable flow rate |
Materiale | Epoxy Painted Stainless Steel |
Tipo di motore | 24 V CC with gear reduction |
Dimensioni (L x P x A) | 190 x 145 x 95 mm |
Codice del prodotto | Marca | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15369484
|
Velp Scientifica™
F40200002 |
2 to 35 mL/min. |
877.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15309494
|
Velp Scientifica™
F40200060 |
125 to 1000 mL/min. |
1060.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15389484
|
Velp Scientifica™
F40200006 |
6 to 135 mL/min. |
979.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15399484
|
Velp Scientifica™
F40200012 |
20 to 240 mL/min. |
897.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Minimum maintenance (just replace the tube)
- Easy cleaning - no contact of liquid and mechanical parts
- Tubing (2 diameters available) resists most chemicals
- Electronic speed control
- Able to pump from 10 meters depth
Specifica
Transferring liquids in industry sectors like pharmaceutical, food, biotechnological, chemical, beverage | |
Epoxy Painted Stainless Steel | |
190 x 145 x 95 mm | |
95 mm | |
230 V 50 to 60 Hz | |
20 w |
Variable flow rate | |
24 V CC with gear reduction | |
145 mm | |
1.8 kg | |
230 V | |
50/60 Hz |