Learn More
Eppendorf™ 250mL Round Buckets for S-4-72 Rotor
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
S-4-72 rotor for 5804/5810 centrifuge
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
- Maximum speed of 3,234xg (4,200 rpm)
- 250mL (8.45 oz.) capacity
- 16cm (6.3 in.) radius
Order Info
Pack of 4
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | S-4-72 rotor for 5804/5810 centrifuge |