Learn More
Eppendorf™ Adattatori per rotori con fori da 15 ml
For centrifuges with rotors for conical 15 mL tubes
Marca:  Eppendorf™ 5820732008
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07500kg
Codice prodotto. 15178364
  • 28.05€ / pezzi 8
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • For rotors with 15mL bore holes
  • Accepts 5mL conical tubes
  • Available in packs of 8
Specifica
Specifica
Adapter
Provetta da 5 ml Eppendorf™ per rotore per centrifuga ad alta velocità
Adapters for Rotors with 15mL Bore Holes