Learn More
Eppendorf™ Centrifuge Bottles
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
750 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
Per l'uso con le centrifughe Eppendorf 5804/5804R, 5810/5810R.
Specifica
Specifica
| Capacità | 25 once, 750 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 750 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 25 once |
| Include | Tappo a vite |
| Materiale | Polypropylene |
| Forza max | 3250 x g |
| Bocca | Larga |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 1 x 400mL Adapter for super capacity 4 x 400mL rotor A-4-81 |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Tipo di chiusura | A vite |
| Vedi altri risultati |