Learn More
Eppendorf™ Puntali per pipetta Combitips Advanced™ - PCR
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4695875 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0,1 ml
0,2 ml
0.5 ml
1 ml
2.5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12674607
Marca: Eppendorf™ 0030089774
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per una manipolazione confortevole che protegga al contempo i guanti. I puntali per pipette PCR Eppendorf Combitips Advanced™ soddisfano i requisiti sempre più stringenti dei laboratori moderni.
Ensures comfortable handling while preventing damage to gloves. Eppendorf; Combitips advanced™ PCR Pipet Tips meet the increased requirements of a modern laboratory.
La linea Combitips Advanced sostituisce Combitips Plus. Funzionanti secondo il principio di spostamento positivo, erogano sempre il volume desiderato corretto, indipendentemente dalla densità del liquido e dalle sue caratteristiche di flusso. Lavorare con liquidi radioattivi, aggressivi, tossici o infetti diventa più sicuro grazie al pistone a tenuta ermetica che impedisce la contaminazione da aerosol. La nuova codifica a colori individuale facilita l'identificazione rapida del puntale desiderato.
  • Ideali per l'uso con tutti i modelli di Eppendorf Repeater™
  • Nove misure offrono un'ampia gamma di volumi singoli con erogazione da 0,1 a 50 ml
  • La geometria dell'imbuto previene i danni ai guanti e garantisce una presa comoda
  • Il design allungato consente di svuotare tutte le provette da laboratorio standard completamente
  • Utilizzabile con una sola mano; l'erogazione dalla pratica scatola dispenser avviene tramite uno scivolo
  • Esegue automaticamente il riconoscimento dei puntali Combitip e il calcolo del volume
  • Il design 3D del bordo superiore consente un facile riconoscimento
  • Grado di purezza: Qualità PCR Clean: suddivisi in 4 sacchetti richiudibili (25 puntali per sacchetto) per una conservazione esente da polveri
  • Sono disponibili altri gradi di purezza: Qualità Eppendorf standard o Biopur™ (nn. di cat. da 13-683-700 a -726)
Ideali per una vasta gamma di applicazioni, tra cui ELISA, RIA, impostazione PCR e preparazione generale dei campioni o altre attività di pipettaggio seriale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 0,2 ml
Sterilità Non sterile
Colore Crystal
Autoclavabile Not Autoclavable
Dichiarazioni di pulizia Esenti da RNasi, DNasi e DNA
Formato Bulk, Bagged
Stile punta Lunghezza estesa, A spostamento positivo
Imballaggio 100 Pk. (4 Reclosable Bags x 25 Pk.)
Product Type Pipet Tips
Codice colore Light Blue
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Eppendorf Multipette
Product Line CombiTips Advanced
Materiale Polipropilene
Fit for Purpose PCR Ready