Learn More
Eppendorf™ Puntali per pipette Combitips Advanced™ - Puntali Biopur™ standard
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4432507 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2.5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Codice colore:
Arancione
Azzurro
Bianco
Blu
Giallo
Grigio chiaro
Rosso
Verde
Violetto
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12614597
Marca: Eppendorf™ 0030089618
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Puntali per pipette conformi ai requisiti elevati dei laboratori moderni. Puntali per pipette Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ per operazioni sicure con materiali radioattivi, aggressivi o tossici. Pistone a tenuta ermetica per prevenire le contaminazioni da aerosol.
Puntali per pipette conformi agli elevati requisiti dei laboratori moderni. Puntali per pipette Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ per operazioni sicure con materiali radioattivi, aggressivi o tossici. Pistone a tenuta ermetica per prevenire le contaminazioni da aerosol.
Combitips advanced are the ideal components for all Multipettes™. The new individual color coding facilitates quick identification of the desired tip.
  • Slip agent free
  • Color-coded tip size recognition
  • Funnel geometry from cylinder to rim, prevents damage to gloves and ensures comfortable handling
  • Function according to the positive displacement principle
  • Elongated design for complete emptying of all common tubes
  • Optimized graduations for visibility of liquid volume
  • Automatic Combitip recognition and volume calculation
  • 3D design on the upper rim for easy recognition
  • Maximum range offered by nine volume sizes (0.1 to 50 mL)
  • Dust free storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 0.1 ml
Sterilità Sterile
Colore Colorless
Autoclavabile Not Autoclavable
Dichiarazioni di pulizia Biopur™ (Sterile)
Formato Individually Wrapped
Stile punta Allungato, a spostamento positivo, Positive Displacement
Imballaggio 100 Pk., Individually Blister-wrapped
Product Type Pipette Tips
Codice colore Bianco
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Eppendorf Multipette
Graduato Sì
Product Line CombiTips Advanced
Materiale Polipropilene
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready