Learn More
Eppendorf™ Puntali per pipettatore standard Combitips Advanced™
I puntali consentono una comoda manipolazione, proteggendo al contempo i guanti. I puntali per pipette Eppendorf Combitips Advanced™ Standard sono ottimizzati per rispondere agli stringenti requisiti dei laboratori moderni e vengono proposti in tre diversi gradi di purezza in grado di soddisfare qualsiasi applicazione.
Marca: Eppendorf™ 0030089472
125.99 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21745" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Use these tips for comfortable handling while preventing damage to gloves. Eppendorf Combitips advanced™ Standard Pipetter Tips are optimized to meet the increased requirements of a modern laboratory, and offered in three different purity grades to support any application.
- I puntali Combitips Advanced rappresentano il complemento ideale per tutti i dispositivi Eppendorf Multipette
- I 9 formati di volume (0.1 ml – 50 ml) offrono una gamma completa di volumi di erogazione con incrementi minimi di 100 nanolitri, a seconda del puntale Combitip utilizzato
- I puntali Combitip lunghi con volumi di 2.5 ml, 5.0 ml e 10 ml consentono di raggiungere il fondo della maggior parte dei recipienti di laboratorio
- La codifica a colori facilita la rapida identificazione dei Combitip desiderati
Specifica
25 ml | |
Colorless | |
Eppendorf Quality (Non-sterile) | |
Allungato, a spostamento positivo, Positive Displacement | |
Pipette Tips | |
Single-use | |
Sì | |
Polypropylene |
Non-sterile | |
Not Autoclavable | |
Bulk, Bagged | |
100 Pk. (4 Bags x 25 Pk.) | |
Red | |
Per tutte le Multipette™ | |
CombiTips Advanced | |
Certified Quality |