Learn More
Eppendorf™ Puntali per pipettatore standard Combitips Advanced™
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2.5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Codice colore:
Arancione
Bianco
Blu
Giallo
Grigio chiaro
Light Blue
Rosso
Verde
Violetto
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Use these tips for comfortable handling while preventing damage to gloves. Eppendorf Combitips advanced™ Standard Pipetter Tips are optimized to meet the increased requirements of a modern laboratory, and offered in three different purity grades to support any application.
- I puntali Combitips Advanced rappresentano il complemento ideale per tutti i dispositivi Eppendorf Multipette
- I 9 formati di volume (0.1 ml – 50 ml) offrono una gamma completa di volumi di erogazione con incrementi minimi di 100 nanolitri, a seconda del puntale Combitip utilizzato
- I puntali Combitip lunghi con volumi di 2.5 ml, 5.0 ml e 10 ml consentono di raggiungere il fondo della maggior parte dei recipienti di laboratorio
- La codifica a colori facilita la rapida identificazione dei Combitip desiderati
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 0.5 ml |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Colorless |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Dichiarazioni di pulizia | Eppendorf Quality (Non-sterile) |
| Formato | Bulk, Bagged |
| Stile punta | Allungato, a spostamento positivo, Positive Displacement |
| Imballaggio | 100 Pk. (4 Bags x 25 Pk.) |
| Product Type | Pipette Tips |
| Vedi altri risultati |