Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Bulk - Pipette Tips
Eppendorf epT.I.P.S.™ Bulk packs offers a practical, high-volume solution with 'Eppendorf Quality' pipette tips, ensuring precise and reliable measurements for various lab applications, packaged economically for high-throughput settings.
43.22€
Specifica
Filtrato | Non-filtered |
---|---|
Sterilità | Non sterile |
Colore | Colorless |
Autoclavabile | Autoclavable |
Compatibilità | Eppendorf Pipettes, Non-Eppendorf Pipettes |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Lunghezza (sistema metrico) | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Lunghezza (sistema metrico) | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15660021
![]() |
Eppendorf™
0030000650 |
0.2 to 5 mL | Violetto | 175 mm | 300 Tips (3 Bags x 100 Tips) |
43.22€
pezzi 300 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||
Descrizione
The original, high-quality eppendorf pipette tips
- Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
- Available in sizes from 10 μL to 10 mL in Eppendorf Quality purity grade
- epT.I.P.S. Standard 200 μL, 300 μL and 1,000 μL tips are also available color-coded yellow and blue
- epT.I.P.S. Standard pipette tips can be autoclaved at 121 °C in 20 min.
- Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
- ACT™-labeled by non-profit My Green Lab™ to help you make an informed product choice when it comes to sustainability
Specifica
Non-filtered | |
Colorless | |
Eppendorf Pipettes, Non-Eppendorf Pipettes | |
Pipette Tips | |
epT.I.P.S. |
Non sterile | |
Autoclavable | |
BUlk | |
Air-cushion System | |
Polipropilene |