Learn More
Eppendorf™ Puntali epTIPS™ LoRetention
Unique material property provides maximum sample recovery, improved reproducibility and higher sensitivity for detergent containing liquids
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
|---|---|
| Da utilizzare con (applicazione) | Proprietà esclusive del materiale consentono il recupero massimo dei campioni, migliorano la riproducibilità e aumentano la sensibilità ai liquidi contenenti detergenti |
| Stile punta | Puntale a bassa ritenzione |
Descrizione
- Superficie omogenea realizzata tramite trattamento a livello molecolare — Tecnologia Pearl Effect
- I puntali non sono rivestiti e sono privi di additivi
- Superficie ultra omogenea per massimizzare la riproducibilità
- Superficie ultra idrofobica per minimizzare le perdite di campione
- Le bolle d’aria e la formazione di schiuma si riducono in modo significativo durante la pipettatura
- Autoclavabili, elevata resistenza chimica
- Durata di conservazione: cinque anni
Specifica
| Sì | |
| Proprietà esclusive del materiale consentono il recupero massimo dei campioni, migliorano la riproducibilità e aumentano la sensibilità ai liquidi contenenti detergenti | |
| Puntale a bassa ritenzione |