Learn More
Eppendorf™ F-34-6-38 Rotor Adapters
For flexibility in 6 x 100mL rotors.
Marca: Eppendorf™ 5804777000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Accepts 1 x 5mL conical tube
- Set of 2
- For rotor F-34-6-38
Specifica
1 x 5.0 mL Eppendorf™ Tube | |
Rotor for 5804/5810 centrifuge | |
2 |