Learn More
Eppendorf™ FA-45-6-30 Rotor Adapters
Codice prodotto. 13246599 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 provetta a fondo conico da 5 ml
1 provette da 5 ml
13 provette da 100 mm
13 provette da 75 mm
16 provette da 100 mm
16 provette da 75 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 13246599
Marca: Eppendorf™ 5820725001
Per volumi fino a 50 ml
  • FA-45-6-30 Rotor Adapters
  • For volumes up to 50mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rotor Adapter
Capacità 13 provette da 100 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotore per centrifuga 5804/5810
Vasi per adattatore 1 Tube