Learn More
Eppendorf™ Pellicole e fogli di alluminio per sigillatore termico
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Foglio per PCR
PCR Film
Storage Film
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Requires Eppendorf heat sealer (Cat. No. E5390 000 016)
- Transparent heat sealing film allows sample monitoring in the plates
- Aluminum coated, heat-sealing foils are available in peel-off or pierceable versions
- Foil stripper tool removes heat-sealed film and foils completely
- Certified free of DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| N. per confezione | 100 Pk. |
| Da utilizzare con (applicazione) | High-strength adhesive that forms tight seals to minimize sample evaporation |
| Product Type | Storage Film |
| Certificazione di RNasi/DNasi assenti | Sì |