Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Ricariche
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 10 μL
0.1 to 20 μL
0.25 to 2.5 mL
0.5 to 20 μL
20 to 300 μL
50 to 1000 μL
50 to 1250 μL
Da 2 a 200 μl
Quantità:
480 tips (10 trays x 48 tips)
960 puntali (10 vassoi da 96 puntali)
960 tips (10 racks x 96 tips)
960 tips (10 trays x 96 tips)
Dimensione della confezione:
pezzi 480
pezzi 960
Descrizione
- Reduced waste as compared with disposable racks
- The refill trays can be autoclaved up to 121°C, in packaging and without foil, for subsequent use
- The refill system, depending on tip size, is packaged as either dual-sided or in stack form
- Available in purity grades of Eppendorf Quality and PCR clean
- Color-coded trays for simple volume and pipette identification
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 50 to 1250 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Colore | Natural |
| Colore rack | Green |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema metrico) | 76mm |
| Dichiarazioni di pulizia | Eppendorf Quality™ |
| Imballaggio | Reloads |
| Quantità | 960 tips (10 racks x 96 tips) |
| Codice colore | Verde |
| Vedi altri risultati |