Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Ricariche
Le ricariche Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ rappresentano una combinazione perfetta che consente l'inserimento e l'espulsione del puntale con una forza ridotta, assicurando una tenuta completa.
Marca: Eppendorf™ 0030073452
70.35 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21921" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Reduced waste as compared with disposable racks
- The refill trays can be autoclaved up to 121°C, in packaging and without foil, for subsequent use
- The refill system, depending on tip size, is packaged as either dual-sided or in stack form
- Available in purity grades of Eppendorf Quality and PCR clean
- Color-coded trays for simple volume and pipette identification
Specifica
20 to 300 μL | |
Natural | |
Autoclavable | |
Eppendorf Quality™ | |
960 tips (10 trays x 96 tips) | |
epT.I.P.S. |
Non-filtered | |
Orange | |
55mm | |
Reloads | |
Arancione |