Learn More
Eppendorf™ Pipettatori a volume fisso Research plus™
Resistant to chemical, thermal, and mechanical stress
Marca: Eppendorf™ 3124000105
187.04 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21924" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Pulsante di controllo e sforzo minimo per l'espulsione, per operazioni a vantaggio dell'ergonomia
- Display del volume a 4 cifre, visualizzazione ingrandita. Display di calibrazione e apertura per regolazione di liquidi e volumi specifici. Sistema a pistone Ultra light PerfectPiston™ realizzato in Fortron™ resistente agli agenti chimici. Clip per collegamento rapido che consente di rimuovere la parte inferiore in due rapidi passaggi (non disponibile in pipettatori da 10μ l). Il cono a molla aderisce perfettamente al puntale. Il colore indica il volume del pipettatore
Specifica
±0.6% | |
Blu | |
Fixed Volume Pipette | |
Puntale per pipetta da 1000 μl |
Sì | |
1000 μL Pipette Tip | |
250 μl | |
Cono pipetta a molla, espulsore, pulsante di azionamento blu |