Learn More
Eppendorf™ Coperchi per cestelli di rotori S-4-104 per piastre Microtiter
Use these caps for 150mL round buckets. Eppendorf™ Aerosol-tight caps are for use with Rotor S-4-104, Rotor S-4x750 and Rotor S-4x1000.ids
Marca: Eppendorf™ 5820747005
195.61 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.29700kg
Descrizione
Come in a pack of twoSpecifica
Piastra Microtitor con cestello da 750 ml in rotore S-4-104 con centrifuga 5810/5810R |