Learn More
Eppendorf™ S-4-72 Rotor Adapters
Per l'uso con secchi tondi da 4 x 250 ml
Marca: Eppendorf™ 5804789008
213.39 EUR valido fino al 2024-11-29
Usa il codice promo "21683" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For use with Centrifuge 5804/5804 R and 5810/5810 R
Specifica
Adattatore | |
14 provette da 2.6/8 ml | |
Rotore S-4-72 (4 x 250 ml) in centrifughe modello 5804/5810 | |
2.6/8 mL |