Learn More
Eppendorf™ S-4-72 Rotor Adapters
Per l'uso con secchi tondi da 4 x 250 ml
Marca:  Eppendorf™ 5804792009
213.40 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13216599
  • 225.00€ / pezzi 2
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with Centrifuge 5804/5804 R and 5810/5810 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Adattatore
12 provette da 7/17 ml
Rotore S-4-72 (4 x 250 ml) in centrifughe modello 5804/5810
7/17 mL