Learn More
Eppendorf™ S-4-72 Rotor Adapters
Per l'uso con secchi tondi da 4 x 250 ml
Marca: Eppendorf™ 5804793005
213.40 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For use with Centrifuge 5804/5804 R and 5810/5810 R
Specifica
Adattatore | |
Fondo conico da 5 ml | |
8 provetta a fondo conico da 5 ml | |
Rotore S-4-72 (4 x 250 ml) in centrifughe modello 5804/5810 |