Learn More
Eppendorf™ Pipette sierologiche sterili
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Colore:
Arancione
Blue
Green
Rosso
Violet
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 160
pezzi 200
pezzi 400
pezzi 600
pezzi 800
Descrizione
- Clear and precise graduations for easy volume determination
- Color-coding for easy identification of pipet sizes
- Subunits with dispenser option to keep stored products safe
- Individually wrapped pipets for reliable sterility
- Ultra-pure virgin polystyrene meeting the requirement of USP VI
- Harmonized and well-fitting operation with Easypet 3, compatibility with all existing pipet helpers
- Sterility assurance level of 10-6
- Certified absence of detectable pyrogens, DNA, RNase and DNase
- Certified non-cytotoxic
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±0.1 mL |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Sterile |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 0.1 mL |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 13.3 in. |
| Quantità | 400 Pk. (4 Bags of 100) |
| Colore | Blue |
| Volume (sistema metrico) | 5 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 338 mm |
| Vedi altri risultati |