Learn More
Eppendorf™ Pipette sierologiche sterili
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15290775 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Colore:
Arancione
Blue
Green
Rosso
Violet
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 160
pezzi 200
pezzi 400
pezzi 600
pezzi 800
Codice prodotto. 15290775
Marca: Eppendorf™ 0030127749
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pipette monouso per aspirare ed erogare liquido mediante pipettatori manuali ed elettronici. Le pipette sierologiche sterili Eppendorf™ sono calibrate per l'erogazione. Con codifica a colori in base al formato per una facile identificazione.
  • Clear and precise graduations for easy volume determination
  • Color-coding for easy identification of pipet sizes
  • Subunits with dispenser option to keep stored products safe
  • Individually wrapped pipets for reliable sterility
  • Ultra-pure virgin polystyrene meeting the requirement of USP VI
  • Harmonized and well-fitting operation with Easypet 3, compatibility with all existing pipet helpers
  • Sterility assurance level of 10-6
  • Certified absence of detectable pyrogens, DNA, RNase and DNase
  • Certified non-cytotoxic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±1 mL
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Graduato
Graduazioni 0.5 mL
Lunghezza (sistema imperiale) 13.5 in.
Quantità 160 Pk. (4 Bags of 40)
Colore Violet
Volume (sistema metrico) 50 mL
Lunghezza (sistema metrico) 343 mm
Tipo Pipetta sierologica