Learn More
Eppendorf™ Pipette sierologiche sterili
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4758079 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Colore:
Arancione
Blue
Green
Rosso
Violet
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 160
pezzi 200
pezzi 400
pezzi 600
pezzi 800
Codice prodotto. 15240775
Marca: Eppendorf™ 0030127692
Pipette monouso per aspirare ed erogare liquido mediante pipettatori manuali ed elettronici. Le pipette sierologiche sterili Eppendorf™ sono calibrate per l'erogazione. Con codifica a colori in base al formato per una facile identificazione.
  • Clear and precise graduations for easy volume determination
  • Color-coding for easy identification of pipet sizes
  • Subunits with dispenser option to keep stored products safe
  • Individually wrapped pipets for reliable sterility
  • Ultra-pure virgin polystyrene meeting the requirement of USP VI
  • Harmonized and well-fitting operation with Easypet 3, compatibility with all existing pipet helpers
  • Sterility assurance level of 10-6
  • Certified absence of detectable pyrogens, DNA, RNase and DNase
  • Certified non-cytotoxic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±0.02 mL
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Graduato
Graduazioni 0.01 mL
Lunghezza (sistema imperiale) 10,9in.
Quantità 800 Pk. (4 Bags of 200)
Colore Yellow
Volume (sistema metrico) 1 mL
Lunghezza (sistema metrico) 277 mm
Tipo Pipetta sierologica