Learn More
Eppendorf™ Sticky Pad Adapter Kit for Biological Shakers
Alternative to flask clamps for securing vessels to a shaker platform
Marca:  Eppendorf™ M1250-9504
193.94 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.08800kg
Codice prodotto. 11339874
  • 217.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for containers such as bottles and dishes that cannot be held with conventional flask clamps
  • 45.72 × 15.24cm (18 × 6 in.)
Specifica
Specifica
Sticky Pad Adapter Kit
18 in.
6 in.
Biological shaker
18 x 6 in. (45.72 x 15.24 cm)
45.72 cm
15.24 cm
Two anodized Aluminum sheets
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Servizi