Learn More
Eppendorf™ Provetta da 5 ml
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15260506 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
4 Bags x 100 Tubes
4 Bags x 50 Tubes
Confezione da 200
In confezione singola
Sacchetto
Purity or Quality Grade:
Biopur™
Forensic DNA Grade
PCR Clean
Sterile
Colore:
Amber
Clear
Trasparente
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 200
pezzi 50
Codice prodotto. 15260506
Marca: Eppendorf™ 0030119452
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Utilizzare le provette per la processazione sicura e semplice di volumi di campione fino a 5.0 ml. Le provette Eppendorf Tubes™ rappresentano la soluzione perfetta per operazioni con volumi di campione medi.
Use these tubes for the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0mL. Eppendorf Tubes™ represent the perfect option for working with medium–sized sample volumes.
  • Funzionamento ergonomico: uso semplice, pratico ed ergonomico con una sola mano. Ampia area di etichettatura.
  • Ampio intervallo di temperature di esercizio: Provette con tappo a vite: da -86 °C a 100 °C. Provette con tappo a pressione: da -86 °C a 80 °C (durante l’uso della clip ≤ 100 °C)
  • Materiale: polipropilene trasparente di altissima qualità, privo di plastificanti, biocidi o agenti distaccanti per risultati di test affidabili
  • Purezza certificata: disponibile nei gradi di purezza Eppendorf, PCR clean, Sterile e Biopur Eppendorf Biopur™ certificati per lotto.
  • Adatta alla centrifugazione: sicurezza e stabilità massime per la centrifugazione fino a 25,000 x g. Protocolli veloci ed efficienti.
  • Forma conica: compatibile con accessori per provette coniche da 15 ml – è possibile utilizzate numerosi adattatori e rack esistenti.
  • Recupero dei campioni: disponibile in materiale Eppendorf LoBind™ per il massimo recupero dei preziosi campioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale chiusura Polypropylene
Colore Amber
Capacità (sistema metrico) 5 ml
Materiale Polypropylene
N. per confezione 200 Pk.
Imballaggio Confezione da 200
Quantità 200 Tubes
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Forma Cylindrical
Capacità (sistema imperiale) 0.169 oz.
Dichiarazioni di pulizia Free of plasticizers, biocides or mold release agents
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Snap Cap
Closure Included Yes
Resistenza UV Yes
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Product Type Microcentrifuge Tube (PCR Clean)
RCF max 25,000 x g
Purity or Quality Grade PCR Clean