Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Tubes™ con tappo a vite
Eppendorf Tubes 5.0 mL - l'anello mancante! Questo prodotto rappresenta l'opzione perfetta per lavorare con campioni con volumi medi. Va a colmare la lacuna presente tra i vari formati di provette già esistenti e consente un trattamento semplice e sicuro dei volumi fino a 5 mL.
Marca: Eppendorf™
76.59 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21661" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Use these tubes for the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0mL. Eppendorf Tubes™ represent the perfect option for working with medium–sized sample volumes.
- Utilizzo ergonomico: tappo a pressione - utilizzo semplice, pratico ed ergonomico con una mano sola. Tappo a vite - con lati piatti e scanalati, consente un'ottima presa e risulta maneggevole ed ergonomico.
- Ampio intervallo della temperatura operativa: provette con tappo a vite: -86 °C – 100 °C; provette con tappo a pressione: -86 °C – 80 °C (in caso di utilizzo della clip: ≤ 100 °C)
- Materiale: eccezionale alta qualità, polipropilene trasparente, privo di biocidi, plastificanti o distaccanti al fine di ottenere risultati sperimentali affidabili
- Purezza certificata: disponibile nei livelli di purezza certificati per ogni lotto Eppendorf Quality, PCR clean, Sterile e Eppendorf Biopur™.
- Sicurezza nella centrifugazione: massima sicurezza e stabilità per una centrifugazione fino a 25.000 x g. Protocolli rapidi ed efficaci
- Forma conica: compatibile con gli accessori per provette coniche da 15 mL – è possibile utilizzare molti adattatori e rack esistenti.
- Recupero del campione: Le provette con tappo a pressione da 5,0 mL sono disponibili nel materiale Eppendorf LoBind™, per il massimo recupero di campioni preziosi
Specifica
Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free | |
Gray | |
5 mL | |
Microtubes | |
200 Tubes (2 Bags x 100 Tubes) | |
Sterile | |
0.169 oz. | |
Conical | |
-86°C to +100°C | |
17 mm | |
Microcentrifuge Tube | |
Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free |
HDPE | |
Amber | |
Polypropylene | |
100/Pk. | |
200 Pk. | |
Not Autoclavable | |
Pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free | |
Screw Cap | |
Yes | |
Yes | |
25,000 x g |