Learn More
Eppendorf™ Pipette elettroniche Xplorer™
Eliminano i potenziali rischi di errore associati al pipettaggio manuale. Le pipette elettroniche Eppendorf™ Xplorer™ offrono parametri regolabili con precisione e risultati riproducibili e accurati. Pipettaggio senza affaticamenti e pieno controllo delle procedure di pipettaggio.
Marca: Eppendorf™ 4861000066
671.20 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21922" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.72000kg
Descrizione
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
- Pipette elettroniche monocanale, a 8 e 12 canali, progettate per aspirare ed erogare volumi di liquido da 0.5μ°l a 10°ml
- Concetto operativo intuitivo e design ergonomico
- Nove diverse impostazioni della lingua: Cinese, francese, giapponese, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco
- Agitatore basculante multiuso
- Quadrante di selezione
- Espulsore innovativo
- Angolo di visualizzazione ergonomico
- Comoda impugnatura
- Potente batteria ricaricabile
- Concetto di ricarica flessibile
- Cono a molla (eccetto i formati da 5 e 10°ml)
- Regolazione secondo le condizioni esterne (altitudine, liquidi molto densi o fattori simili)
Specifica
±3% a ±30 μl/1000 μl, ±0.8% a ±40 μl/5000 μl, ±0.6% a ±60 μ | |
Puntale per pipetta epT.I.P.S™ da 10 ml | |
epT.I.P.S. Pipette Tip (10 mL) | |
Xplorer | |
Da 0.5 a 10 ml | |
Puntale per pipetta epT.I.P.S™ da 10 ml | |
10 μ l | |
8 | |
Da 5° a 40 °C |
Polimero di litio | |
Turchese | |
1 | |
Electronic Pipette | |
Ergonomico | |
Agitatore basculante multiuso, cono puntale a molla, batteria e caricabatteria | |
Sì | |
Da 41° a 104 °F |