Learn More
Eppendorf™ Pipette elettroniche Xplorer™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10126314 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 2.5 mL
1 to 20 μL
10 to 200 μL
Da 0.2 a 5 ml
Da 0.5 a 10 μl
Da 0.5 a 10 ml
Da 15 a 300 μl
Da 5 a 100 μl
Da 50 a 1000 μl
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Grigio
Light Gray
Red
Turchese
Viola
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10126314
Marca: Eppendorf™ 4861000040
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Eliminano i potenziali rischi di errore associati al pipettaggio manuale. Le pipette elettroniche Eppendorf™ Xplorer™ offrono parametri regolabili con precisione e risultati riproducibili e accurati. Pipettaggio senza affaticamenti e pieno controllo delle procedure di pipettaggio.
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
  • Electronic single channel pipettes designed to aspirate and dispense liquid volumes from 0.5 μL to 10 mL
  • Intuitive operating concept and ergonomic design
  • Nine different language settings: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish
  • Multifunctional rocker
  • Selection dial
  • Innovative ejector
  • Ergonomic display angle
  • Convenient handle
  • Powerful rechargeable battery
  • Flexible charging concept
  • Spring-loaded tip cone (except 5 and 10 mL)
  • Adjustment to external conditions (geographic height, liquids with high density or similar factors)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Accuracy ±3% a ±3 μl/100 μl, ±1% a ±5 μl/500 μl, ±0.6% a ±6 μl/1000<
Tipo di batteria Ioni di litio
Punte compatibili Puntale per pipetta da 1000 μl epT.I.P.S™
Colore Blu
Da utilizzare con epT.I.P.S. Pipette Tip (1000 μL)
Numero di canali 1
Product Line Xplorer
Tipo Electronic Pipette
Volume (sistema metrico) Da 50 a 1000 μl
Stile delle dita Ergonomico
Da utilizzare con (apparecchiatura) Puntale per pipetta da 1000 μl epT.I.P.S™
Include Agitatore basculante multiuso, cono puntale a molla, batteria e caricabatteria
Incrementi 1 μl
Interfaccia utente multilingue Sì
Numero di velocità 8
Temperatura (sistema imperiale) operativa 41°F to 104°F
Temperatura (sistema metrico) operativa Da 5° a 40 °C