Learn More
Eppendorf™ Pipette elettroniche Xplorer™
Eliminano i potenziali rischi di errore associati al pipettaggio manuale. Le pipette elettroniche Eppendorf™ Xplorer™ offrono parametri regolabili con precisione e risultati riproducibili e accurati. Pipettaggio senza affaticamenti e pieno controllo delle procedure di pipettaggio.
Marca: Eppendorf™ 4861000023
693.95 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21922" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.63000kg
Descrizione
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
- Electronic single channel pipettes designed to aspirate and dispense liquid volumes from 0.5 μL to 10 mL
- Intuitive operating concept and ergonomic design
- Nine different language settings: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish
- Multifunctional rocker
- Selection dial
- Innovative ejector
- Ergonomic display angle
- Convenient handle
- Powerful rechargeable battery
- Flexible charging concept
- Spring-loaded tip cone (except 5 and 10 mL)
- Adjustment to external conditions (geographic height, liquids with high density or similar factors)
Specifica
±2.5% a ±0.75 μl/30 μl, ±1% a ±1.5 μl/150 μl, ±0.6% a ±1.8 μ | |
Puntale per pipetta da 200 μl epT.I.P.S™ | |
epT.I.P.S. Pipette Tip (20 μL) | |
Xplorer | |
Da 5 a 100 μl | |
Puntale per pipetta da 200 μl epT.I.P.S™ | |
0.1 μl | |
8 | |
Da 5° a 40 °C |
Polimero di litio | |
Giallo | |
1 | |
Electronic Pipette | |
Ergonomico | |
Agitatore basculante multiuso, cono puntale a molla, batteria e caricabatteria | |
Sì | |
Da 41 ° a 104 °F |