Learn More
Eppendorf™ Pipette elettroniche Xplorer™
GREENER_CHOICE
Eliminano i potenziali rischi di errore associati al pipettaggio manuale. Le pipette elettroniche Eppendorf™ Xplorer™ offrono parametri regolabili con precisione e risultati riproducibili e accurati. Pipettaggio senza affaticamenti e pieno controllo delle procedure di pipettaggio.
Marca:  Eppendorf™ 4861000027
698.25 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24312" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16222401
  • 723.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
  • Electronic single channel pipettes designed to aspirate and dispense liquid volumes from 0.5 μL to 10 mL
  • Intuitive operating concept and ergonomic design
  • Nine different language settings: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish
  • Multifunctional rocker
  • Selection dial
  • Innovative ejector
  • Ergonomic display angle
  • Convenient handle
  • Powerful rechargeable battery
  • Flexible charging concept
  • Spring-loaded tip cone (except 5 and 10 mL)
  • Adjustment to external conditions (geographic height, liquids with high density or similar factors)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Li-Ion
Autoclavable
1
Electronic Pipette
Ergonomic
No
Yellow
Xplorer
10 to 200 μL