Learn More
epsilon-Caprolactone, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11488950
epsilon-Caprolactone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11488950
100 g
Click to view available options
Quantità:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Codice prodotto. 11488950
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10299.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
ε-Caprolactone is widely used as a monomer in the manufacturing of highly specialized polymers. It is mainly utilized as a precursor to caprolactam. It finds an application in the synthesis of polyglecaprone, which is used as a suture material in surgery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
ε-Caprolactone is widely used as a monomer in the manufacturing of highly specialized polymers. It is mainly utilized as a precursor to caprolactam. It finds an application in the synthesis of polyglecaprone, which is used as a suture material in surgery.
Solubility
Miscible with water and most organic solvents.
Notes
Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Combustible liquid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 502-44-3
Formula molecolare C6H10O2
Molecular Weight (g/mol) 114.144
Numero MDL MFCD00003267
InChI Key PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-hexanolactone, epsilon-caprolactone, 2-oxepanone, caprolactone, hexan-6-olide, 6-hexanolide, hexano-6-lactone, 1,6-hexanolide, e-caprolactone, 1-oxa-2-oxocycloheptaneVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 10401
ChEBI CHEBI:17915
IUPAC Name oxepan-2-one
SMILES C1CCC(=O)OCC1
Specifica
Materiale o nome chimico epsilon-Caprolactone
Punto di fusione -2°C
Densità 1.078
Punti di ebollizione 235°C to 236°C
Punto d'infiammabilità 109°C (228°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Indice di rifrazione 1.463
Quantità 100 g
Beilstein 106919
Informazioni di solubilità Miscible with water and most organic solvents.
Peso formulazione 114.14
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10247851 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/09/2023 Catalog NumberA10299.0E,A10299.22,A10299.0C,A10299.36
Numero di lotto10210621 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/05/2023 Catalog NumberA10299.22
Numero di lotto10239224 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberA10299.0E,A10299.22,A10299.0C,A10299.36
Numero di lotto10239969 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberA10299.0E,A10299.22,A10299.0C,A10299.36
Numero di lotto10238856 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberA10299.0E,A10299.22,A10299.0C,A10299.36
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • epsilon-Caprolactone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Oxepanone
Titolo del prodotto
epsilon-Caprolactone, 99%, Thermo Scientific Chemicals >