Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion Pipette Tips
Eppendorf Totally Integrated Pipetting System for Automation. Works in perfect combination with epMotion platform.
118.00€ - 259.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Compatibilità | For Eppendorf epMotion series |
Formato | Box |
Stile punta | Standard, Straight |
Codice del prodotto | Marca | Filtrato | Sterilità | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Filtrato | Sterilità | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
30019024
|
Eppendorf
0030014383 |
Non-filtered | Non-sterile | 10 μL |
118.00€
pezzi 960 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30019033
|
Eppendorf
0030014391 |
Filtered | PCR Clean | 10 μL |
231.00€
pezzi 960 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30019048
|
Eppendorf
0030015185 |
Non-filtered | Sterile | 10 μL |
135.00€
pezzi 960 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30019054
|
Eppendorf
0030015193 |
Filtered | Sterile | 10 μL |
259.00€
pezzi 960 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30019043
|
Eppendorf
0030014405 |
Non-filtered | Non-sterile | 50 μL |
118.00€
pezzi 960 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30019051
|
Eppendorf
0030014413 |
Filtered | PCR Clean | 50 μL |
231.00€
pezzi 960 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30019037
|
Eppendorf
0030015207 |
Non-filtered | Sterile | 50 μL |
135.00€
pezzi 960 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30019028
|
Eppendorf
0030015215 |
Filtered | Sterile | 50 μL |
259.00€
pezzi 960 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30019044
|
Eppendorf
0030014448 |
Non-filtered | Non-sterile | 300 μL |
118.00€
pezzi 960 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30019034
|
Eppendorf
0030014456 |
Filtered | PCR Clean | 300 μL |
231.00€
pezzi 960 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30019035
|
Eppendorf
0030015223 |
Non-filtered | Sterile | 300 μL |
135.00€
pezzi 960 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30019049
|
Eppendorf
0030015231 |
Filtered | Sterile | 300 μL |
259.00€
pezzi 960 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30019032
|
Eppendorf
0030014480 |
Non-filtered | Non-sterile | 1000 μL |
118.00€
pezzi 960 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30019039
|
Eppendorf
0030014499 |
Filtered | PCR Clean | 1000 μL |
231.00€
pezzi 960 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30019027
|
Eppendorf
0030015240 |
Non-filtered | Sterile | 1000 μL |
135.00€
pezzi 960 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
30019041
|
Eppendorf
0030015258 |
Filtered | Sterile | 1000 μL |
259.00€
pezzi 960 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Description
- Specially designed for use on the epMotion™ 5070, 5073 and 5075 Liquid Handling Workstation
- Motion pipette tips, with and without filters, developed in torsion-resistant, clean racks
- High-precision manufacturing guarantees a perfect fit and extremely accurate dispensing behavior
- Optimized for simple automatic ejection in the Liquid Handling Workstation collection vessel
- Can also be integrated into the workstation as a refilling system
- Packaged in contamination-free racks
- Available in the following purity grades: standard Eppendorf Quality, PCR clean, Sterile, PCR clean and Sterile
Specifications
Clear | |
For Eppendorf epMotion series | |
Standard, Straight | |
Single-use | |
No |
Not Autoclavable | |
Box | |
Robotic Tips | |
Eppendorf epMotion | |
Polypropylene |