Learn More
Eppendorf™ Puntali per pipettatori standard epTIPS™
GREENER_CHOICE
Puntali universali per pipette per l'uso con un'ampia gamma di modelli di pipetta. Le ricariche di puntali per pipette standard Eppendorf™ epT.I.P.S.™ sono caratterizzati da proprietà di bagnabilità ottimali, massima trasparenza e gradi di purezza speciali certificati.
Marca:  Eppendorf™ 0030000978
60.09 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10157291
  • 65.94€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use these universal pipette tips with a wide variety of pipette models. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard Pipettor Tips feature optimal wetting properties, high transparency and special, certified purity grades.
  • Minimal attachment and ejection forces with the highest level of tightness
  • The ergonomically optimized cone geometry provides the optimal pipette fit on the Eppendorf pipette
  • Fine graduations make visual checks of the pipetting volume even easier
  • Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
  • Long, narrow tips reach the base of narrow and high vessels without touching the top of the vessel edge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Da 100 a 5000 μl
Purple
4.7 in.
Universal
Puntali per pipettatore standard
500 Pk.
Pipettatore Eppendorf
epT.I.P.S.
Sterile
Autoclavable
12 cm
BUlk
500 Tips (5 Bags x 100 Tips)
Pipette Tips
Yes
Fine
SDS
Documenti Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Days
    22
    Hours
    8
    Minutes
    40
    Seconds
    59
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Diversi produttori
    Master liquid handling with ease.
    Codice sconto: 24122
    Scade2025-04-13
    Days
    5
    Hours
    8
    Minutes
    40
    Seconds
    59
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Puntali per pipettatori standard epTIPS™ > Volume: 100 to 5000 μL, Length: 120 mm, Color: Purple, Packaging: 500 Tips (5 Bags x 100 Tips)