Learn More
Eppendorf™ Puntali per pipettatori standard epTIPS™
Puntali universali per pipette per l'uso con un'ampia gamma di modelli di pipetta. Le ricariche di puntali per pipette standard Eppendorf™ epT.I.P.S.™ sono caratterizzati da proprietà di bagnabilità ottimali, massima trasparenza e gradi di purezza speciali certificati.
Marca: Eppendorf™ 0030000730
73.72 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Use these universal pipette tips with a wide variety of pipette models. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard Pipettor Tips feature optimal wetting properties, high transparency and special, certified purity grades.
- Puntali per pipettatori a bassa ritenzione in polipropilene Puntali standard da 200 μl, 300 μl e 1,000 μl sono altresì disponibili codificati con colore giallo e blu
- Puntali per pipette Eppendorf originali e di alta qualità, confezionati in sacche risigillabili
- Puntali per pipettatori a bassa ritenzione in polipropilene Puntali per pipette standard autoclavabili a 121°C
Specifica
Da 50 a 1250 μl | |
Sì | |
103 mm | |
Bulk | |
1000 Tips (4 Bags x 250 Tips) | |
Pipette Tips | |
Yes | |
Polipropilene |
Dark Green | |
4.1 in. | |
Universal | |
Puntali per pipettatore | |
1000 Pk. | |
Pipettatore Eppendorf | |
epT.I.P.S. | |
Fine |