Learn More
Eppendorf™ Puntali per pipettatori standard epTIPS™
Puntali universali per pipette per l'uso con un'ampia gamma di modelli di pipetta. Le ricariche di puntali per pipette standard Eppendorf™ epT.I.P.S.™ sono caratterizzati da proprietà di bagnabilità ottimali, massima trasparenza e gradi di purezza speciali certificati.
Marca: Eppendorf™ 0030000811
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.19980kg
Descrizione
Use these universal pipette tips with a wide variety of pipette models. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard Pipettor Tips feature optimal wetting properties, high transparency and special, certified purity grades.
- Minimal attachment and ejection forces with the highest level of tightness
- The ergonomically optimized cone geometry provides the optimal pipette fit on the Eppendorf pipette
- Fine graduations make visual checks of the pipetting volume even easier
- Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
- Long, narrow tips reach the base of narrow and high vessels without touching the top of the vessel edge
Specifica
0.1 to 10 μL | |
Sterile | |
Autoclavable | |
34 mm | |
Bulk | |
1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) | |
Pipette Tips | |
Yes | |
Fine |
Non-filtered | |
Dark Gray | |
1.3 in. | |
Universal | |
Universal | |
1000 Pk. | |
Eppendorf Pipetter | |
epT.I.P.S. |