Learn More
MP Biomedicals™ Equine Donor Serum
Codice prodotto. 11485035 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Colore:
Golden Brown
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11485035
Marca: MP Biomedicals™ 092921149
Specifica
Certificazione/Conformità U.S. regulations
Colore Golden Brown
Content And Storage -20°C
Specie Horse
Forma Liquid
Product Type Horse Serum
Quantità 100 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method 0.2 μm filtration
Da utilizzare con (applicazione) Diagnostic assays
Concentrazione emoglobina ≤35mg/dL
Micoplasma rilevato No
Osmolalità 273 to 301mOsm/kg
pH 7.1 to 8
Contenuto proteine 5.6 to 9.1 g/dL