Learn More
Eriochrome Cyanine R, Pure, C.I.43820, Metal Indicator, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Glass Jar
Specifica
Specifica
CAS | 3564-18-9 |
Formula molecolare | C23H15Na3O9S |
Numero MDL | 12411 |
Peso formulazione | 536.39g/mol |
Imballaggio | Glass Jar |
Colore | Brown/Red |
Quantità | 25 g |
Forma fisica | Solid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Chromoxane Cyanine R