Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matracci di Erlenmeyer con giunto conico smerigliato
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 ml
100 ml
200 mL
250 mL
300 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5 L
Giunto a bussola:
14/23 NS
19/26 NS
24/29 NS
29/32 NS
45/40 NS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Acc. to DIN EN ISO 4797
- With scale (approx. volume/mL)
- With inscription label
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4797 |
| Descrizione | Conical Ground Joint, Inscription Label |
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Materiale | Vetro Duran, Duran Glass |
| Giunto a bussola | 24/29 NS |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 51 mm |