Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matracci di Erlenmeyer con giunto conico smerigliato
Codice prodotto. 10334931
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 ml
100 ml
200 mL
250 mL
300 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5 L
Giunto a bussola:
14/23 NS
19/26 NS
24/29 NS
29/32 NS
45/40 NS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10334931
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03021949
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For the safe and easy mixing, pouring and storage of chemicals in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer Flasks with Conical Ground Joint are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Acc. to DIN EN ISO 4797
  • With scale (approx. volume/mL)
  • With inscription label
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4797
Descrizione Conical Ground Joint, Inscription Label
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Vetro Duran, Duran Glass
Giunto a bussola 19/26 NS
Diametro (sistema metrico) esterno 85 mm