Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer Flasks, Narrow Neck
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07020046
Codice prodotto. 10345741
  • 119.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 27-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN ISO 1773
  • With beaded rim
  • With graduation
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
34 mm
Duran Glass
10/Pk.
200 mL
131 mm