Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer Flasks Wide Neck
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07025073
Codice prodotto. 10060451
  • 503.50€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 21-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN ISO 24450 and in addition to standard
  • With beaded rim
  • With graduation
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
72 mm
Beaded rim and graduation
153 mm
2 L
10/Pk.