Learn More
Ertugliflozin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16429127
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16429127
Marca: Medchem Express HY154615mg
MedChemExpress Ertugliflozin (PF-04971729) is a potent, selective and orally active inhibitor of the sodium-dependent glucose cotransporter 2 (SGLT2), with an IC50 of 0.877 nM for h-SGLT2. Has the potential for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Ertugliflozin (PF-04971729) is a potent, selective and orally active inhibitor of the sodium-dependent glucose cotransporter 2 (SGLT2), with an IC50 of 0.877 nM for h-SGLT2. Has the potential for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Specifica
Materiale o nome chimico Ertugliflozin
CAS 1210344-57-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H25ClO7
Quantità 5 mg
Sinonimo PF-04971729
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (572.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C([C@]23O[C@@](CO)(CO3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1CC4=CC=C(OCC)C=C4
Molecular Weight (g/mol) 436.88
Peso formulazione 436.88
Percent Purity 98.82%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.