Learn More
Thermo Scientific Chemicals Erythrosin B, pure, certified
Codice prodotto. 10299450
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16423-68-0
Formula molecolare C20H6I4Na2O5
Molecular Weight (g/mol) 879.86
Numero MDL MFCD00144257
InChI Key IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Acid Red 51, C.I. 45430
PubChem CID 12961638
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C(C=CC=C1)C1=C2C=C(I)C(=O)C(I)=C2OC2=C(I)C([O-])=C(I)C=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Erythrosin B
Nota nome Pure
Rapporto di assorbimento 1.15 to 1.55
Contenuto di colorante 80% min.
Beilstein 19, II, 258
Indice di Merck 15, 3749
Spettro a infrarossi Authentic
IUPAC Name disodium;2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-diolate
Lambda max 524 to 527nm
Peso formulazione 879.85
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Brown to Red
Quantità 25 g
Forma fisica Fine Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Erythrosin B
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.