Learn More
Thermo Scientific™ Congelatori per laboratorio FMS Serie ES
Codice prodotto. p-6065994 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
98 L
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16681074
Marca: Thermo Scientific™ 98FAXVTS
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Rischio di esplosione ridotto. Questi congelatori da laboratorio sono ideali per la conservazione di materiale potenzialmente infiammabile in laboratori generici con disponibilità di spazio limitato.
Ridurre il rischio di esplosioni accidentali e danni dei campioni associati. I nuovi congelatori per laboratorio Thermo Scientific™ ES Serie FMS sono ideali per la conservazione di materiale potenzialmente infiammabile in ambienti generali di laboratorio. I congelatori per uso domestico e commerciale non sono adatti a questo tipo di materiali: sono dotati di componenti nei sistemi elettrici e di refrigerazione in grado di causare esplosioni di miscele aria-vapore infiammabili all'interno dell'unità. Questi congelatori sono stati costruiti senza componenti che potrebbero causare esplosioni o incendi dei materiali conservati all'interno.
  • Integrated controller
  • Digital display
  • High- and low-temperature alarms
  • Door ajar alarm
  • Remote alarm contacts
  • Standard door locks
  • Access ports
  • CE/ATEX marked
  • Reversible doors
  • Hydrocarbn refrigerants
  • HCFC and CFC free insulation
Ordering Information: Available in 50Hz regions only; not available in North America and other 60Hz regions.
    Warranty varies by country, please contact us for details
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Corrosion-resistant, Spark-proof
Capacità (sistema imperiale) 3.5 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 98 L
Gamma di temperatura -10°C to -26°C
Refrigerante R600a
Door Style Hinged
Ripiani 3
Materiale armadietto Scratch-resistant Painted Steel
Isolamento CFC-free, HCFC-free
Certificazione/Conformità CE
Stile Undercounter
Tipo di controllo Digital
Porte 1, 16 mm Side-Access Port
Sbrinamento Automatic
Opzioni di monitoraggio Alarm
Profondità (sistema metrico) esterno 65.8 cm
Depth (Metric) Interior 44 cm
Altezza (sistema metrico) esterno 85 cm
Altezza (sistema metrico) interno 65 cm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 59.9 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 42 cm
Tipo di spina EU
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V, 50Hz
Frequenza 50 Hz
Peso di spedizione (sistema metrico) 41.8 kg
Quantità Each
Le unità FMS non sono progettate per l'uso in applicazioni di Classe I, zona 0 o zona 1 che richiedono un'unità a prova di esplosione.