Learn More
Brady™ ES Type 9 Tag Out
Marca:  Brady™ 284428
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05600kg
Codice prodotto. 11726885
  • 36.95€ / 1 confezione
Spedizione stimata: 17-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
ES Type 9 Tag Out
Polyester
5.71 in.
10 Pk.
-40°C to +100°C
3.35 in.
Black/Yellow on White
Safety Identification
145 mm
-40°F to +212°F
0.249 mm
85 mm
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers