Learn More
Navailles ESD Auto-Adaptive Chair
The ESD Auto-adaptive Chair encourages a dynamic posture, helping to rebalance the body naturally and improve blood flow in the legs. Seat is tilted forward, split into two parts, based on silent-blocks forming a triangle. Certificate of suitability for use in a clean rooms.
564.00€ - 619.00€
Specifica
Regolabile Yes
Stile del braccio No Armrests
Certificazione/Conformità ISO 3
Da utilizzare con (applicazione) Clean Rooms
Tipo di sollevamento Gas-lift column
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Adjustable (Height) Tipo di ruote Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Adjustable (Height) Tipo di ruote Prezzo Quantità e disponibilità  
17446172
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Navailles
7EK 91GBLN 00 905
510 to 640 mm Antistatic wheels
564.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 31-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17456172
Vedere i documenti
Navailles
7EK 91GHLE 01 905
610 to 850 mm None
619.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 31-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Chrome, 5 branch, scuff-resistant, reinforced base with antistatic glides or castors
  • Chrome gas-lift column with height adjustment and shock absorber
  • Lumbar support and deformable seat made of black KANGO™ polyurethane
  • Seat features 2° forward tilt
  • Assemby on silentbloc
  • Special conductive polyurethane connects to the metal parts of the chair, allowing electricity to be discharged through carbon castors or pads
  • Certificate of suitability for use in a clean room by the determination of the particulate concentration in the air according to the standard NF EN ISO 14644-14 (Nov. 2016)
  • Assembly designed to ensure a perfect descent of electrical charges to the ground (reactivity test by the LCIE)
Specifica
Specifica
Yes
ISO 3
Gas-lift column
120 kg
59 cm
No Armrests
Clean Rooms
265 lb.
8 Years