Learn More
Ethanol 70% in Water Solution For Laboratory Use, Chem Lab
Click to view available options
Ethanol 70%, 5 L
Descrizione
5L Ethanol 70% in Water solution 700ml C2H5OH + 1% C3H8O + 1% C4H8O + DBN + H2O to 1L For laboratory use
5LT Ethanol 70% in Water solution 700ml C2H5OH + 1% C3H8O + 1% C4H8O + DBN + H2O to 1L For laboratory use
Specifica
Punto di fusione | -117°C |
CAS | 64-17-5 |
Colore | Colorless |
Densità | 0.85 g/mL |
Punti di ebollizione | 78°C |
Quantità | 5 L |
Punto d'infiammabilità | 12 °C |
Imballaggio | Polyethylene |
Forma fisica | Liquid |
Formula molecolare | C2H6O |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
Identificativo prodotto
- Ethanol 70% in Water solution
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol