Learn More
Etanolo, assoluto, per HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethanol, absolute |
CAS | 64-17-5, 7732-18-5 |
Quantità | 1 L |
Formula molecolare | C2H6O |
Formula lineare | CH3CH2OH |
Sinonimo | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
InChI Key | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCO |
IUPAC Name | etanolo |
Molecular Weight (g/mol) | 46.069 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- (±)-2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H301-Tossico se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use