Learn More
Ethanol Absolute, for HPLC, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Beskrivning
C2H6O, CAS Number-64-17-5, alcohol, algrain, alcohol, anhydrol, ethyl alcohol, ethyl hydrate, ethyl hydroxide, grain alcohol, methylcarbinol, tecsol, 2.5L, 78 deg.C, CHEBI:16236, Colorless, 46.07g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, ethanol, -114 deg.C, 3568, 46.069, Amber glass bottle, Liquid, 702
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 7 |
| Punto di fusione | -114°C |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 78°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Forma fisica | Liquido |
| Sinonimo | ethyl alcohol |
| Molecular Weight (g/mol) | 46.07 |
| Peso formulazione | 46.07g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethanol, absolute
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering